Merck
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
別名:
Carbon Film 150 Mesh, Copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
物質
carbon film
copper grid
包装
box of 50
film size
5-6 nm
サイズ
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)