包装
pack of 10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 20 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
TEM-76042-40 | 4065266051261 |