Merck
T28207
Sigma-Aldrich
チオ安息香酸
technical grade, 90%
別名:
Benzothioic acid, Benzoyl thiol, Monothiobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COSH
CAS番号:
分子量:
138.19
Beilstein:
2039640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
122 °C/30 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T28207-VAR:
T28207-5G:
T28207-BULK:
T28207-500G:
T28207-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chang Yang et al.
Cancer nanotechnology, 4(4-5), 81-89 (2013-01-01)
Photothermal therapy (PTT) for cancer treatment is the use of heat between 41 and 45 °C to damage cancer cells. As a new type of transducer agent for PTT of cancer, CuS nanoparticles have several advantages. The most favorable features are
V Weber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(33), 21190-21197 (2015-01-07)
Gold nanoshells, with a silica core and different core and shell dimensions, have been extensively investigated. Optical far-field properties, namely extinction and absorption, have been separately determined by means of spectrophotometry and photoacoustic spectroscopy, respectively, in the 440-900 nm range.