アッセイ
97%
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
258-260 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;/h1-20H;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
NGDWSDTZKCSLRK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T25305-10G:4548173212609
T25305-2.5G:4548173212616
T25305-VAR:
T25305-BULK:
T25305-500G:
T25305-50G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)