Merck
218790
Sigma-Aldrich
テトラフェニルホスホニウムクロリド
98%
別名:
Chlorotetraphenylphosphorane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4P(Cl)
CAS番号:
分子量:
374.84
Beilstein:
3922393
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
272-274 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P.ClH/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • テトラフェニルホスホニウムクロリドは、ペロブスカイト太陽電池(PSC)デバイスの性能を高めるために成膜中のCH3NH3PbI3薄膜の結晶化度の微調整に使用できます。
  • 有機金属アニオン錯体と反応して対応する塩を生成します。
  • また、Pd触媒を用いるヘック反応におけるアリール化試薬としても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
218790-10G:
218790-50G:
218790-BULK:
218790-5G:
218790-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetraarylphosphonium Halides as Arylating Reagents in Pd?Catalyzed Heck and Cross?Coupling Reactions.
Hwang L K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(38), 6166-6169 (2005)
Oxoperoxo molybdenum (vi) and tungsten (vi) and oxodiperoxo molybdate (vi) and tungstate (vi) complexes with 8-quinolinol: synthesis, structure and catalytic activity.
Maiti S K, et al.
New. J. Chem., 29(4), 554-563 (2005)
Efficient Perovskite Solar Cells with Reduced Photocurrent Hysteresis through Tuned Crystallinity of Hybrid Perovskite Thin Films.
Qi J, et al.
ACS Omega, 3(6), 7069-7076 (2018)
Denice C Bay et al.
Biochimica et biophysica acta, 1798(3), 526-535 (2009-12-29)
Escherichia coli multidrug resistance protein E (EmrE) is a four transmembrane alpha-helix protein, and a member of the small multidrug resistance protein family that confers resistance to a broad range of quaternary cation compounds (QCC) via proton motive force. The
Jae Sung Lee et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(32), 7945-7953 (2008-08-08)
At the immature calyx of Held, the fast decay phase of a Ca(2+) transient induced by tetanic stimulation (TS) was followed by a period of elevated [Ca(2+)](i) for tens of seconds, referred to as posttetanic residual calcium (Ca(res)). We investigated