Merck
T25003
Sigma-Aldrich
テトラニトロメタン
別名:
NSC 16146, TNM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(NO2)4
CAS番号:
分子量:
196.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
8.4 mmHg ( 20 °C)
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)C([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/CN4O8/c6-2(7)1(3(8)9,4(10)11)5(12)13
InChI Key
NYTOUQBROMCLBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 求電子性アルケンのニトロ化
  • オキシムエーテルを生成するB-アルキルカテコールボランとの反応
  • 求電子性アルケンのヘテロ環化
  • アジリジン類の開環
  • 有酸素可視光ギ酸酸化の機構で電子受容体として作用します
  • ビニルケトンとの反応
Reagent for nitration of enol silyl ethers and aromatic compounds. Employed in the photooxidation of sulfides to sulfoxides.
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T25003-1G:
T25003-5G:
T25003-BULK:
T25003-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nemat Khan et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 389-389 (2017-12-05)
Recent preclinical and proof-of-concept clinical studies have shown promising analgesic efficacy of selective small molecule angiotensin II type 2 (AT
Tetrahedron Letters, 34, 1859-1859 (1993)
Vladimir N Uversky et al.
Brain research. Molecular brain research, 134(1), 84-102 (2005-03-26)
Substantial evidence suggests that the aggregation of the presynaptic protein alpha-synuclein is a key step in the etiology of Parkinson's disease (PD). Although the molecular mechanisms underlying alpha-synuclein aggregation remain unknown, oxidative stress has been implicated in the pathogenesis of
Rui Zhou et al.
EBioMedicine, 42, 420-430 (2019-03-29)
Tumour microenvironment (TME) is critical for the regulation of cancer development as well as therapy. The objective of the current study was the development of a robust prognostic model based on TME-relevant genes. Five public microarray datasets providing clinical information
L Strieder et al.
Oral diseases, 23(1), 120-125 (2016-10-19)
The aim of this study was to evaluate three histologic grading methods for squamous cell carcinoma (SCC) of the lip, the conventional three-grade model proposed by the World Health Organization, tumor budding and depth of invasion (BD) model, and histologic