Merck
SYNE112585X
Synthware extraction thimble
O.D. 25 mm, porosity: extra coarse, H 85 mm
別名:
Synthware E112585X, glass thimble
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware E112585X
H
85 mm
外径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All glass extraction thimble permits viewing extraction process and subsequent weighing. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Small thimble is used with C243445 and E103424; Medium thimble is used with C244500 and E104524; Large thimble is used with C245550 and E105550.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)