Merck
SYNE113590C
Synthware extraction thimble
O.D. 35 mm, porosity: coarse, H 90 mm
別名:
Synthware E113590C, glass thimble
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware E113590C
H
90 mm
外径
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
All glass extraction thimble permits viewing extraction process and subsequent weighing. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Small thimble is used with C243445 and E103424; Medium thimble is used with C244500 and E104524; Large thimble is used with C245550 and E105550.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)