Merck
SYNA201024
Synthware reducing adapter
female joint: ST/NS 10/30, male joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A201024, glass reducing adapter, connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
female joint: ST/NS10/30
male joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A201024
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (10/30).
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)