Merck
SLW5809/KIT
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
complete assembly
別名:
Pyrex, SciLabware 5809/KIT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
5809/KIT
SciLabware
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® Vacuum filtration system is a complete assembly of 300mL capacity funnel, support base, 1000mL conical flask, and metal retaining clamp.
  • Manufactured using borosilicate glass
  • Designed for use with membranes measuring 47mm in diameter.
  • The system features a grade 3 porosity borosilicate glass sintered disc to support the membrane.
  • For microbiology applications and HPLC solvents preparation.
  • Components can also be ordered separately.
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW5809/KIT-1EA4061832443157