詳細
fits filter 25 mm
メーカー/製品名
5808/3
SciLabware
ポアサイズ
grade 3 porosity (sintered glass disc)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
- Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
- Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
- Funnel 15ml capacity
- Support base with sintered glass disc
- Metal retaining clip
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)