物質
glass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 258520101
ディスク直径
35 mm
フィルタ直径
35 mm
フラスコ容積
(35 mL)
ポアサイズ
1 porosity
キャパシティ
50 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Büchner funnels are cylindrical with an integral sintered disc. Without additional filter paper, only coarse filtration is possible. Büchner funnels can also be used in vacuum filtration. The applied vacuum accelerates the filtration.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)