Merck
SLW1568/04M
Pyrex® Stopcocks, with Rotaflo® PTFE key
bore 3 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware 1568/04M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
ジョイント
cone joint 29/32
メーカー/製品名
1568/04M
SciLabware
L
53 mm
3 mm , key
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with Aspirator bottles SLW1541: and SLW1569:
  • Type 1568/04M with Rotaflo PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
特徴および利点
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • Type 1568/04M with Rotaflo® PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
  • Type 1571/02M with traditional glass key
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW1568/04M-1EA4061832438504