Merck
C4701
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
製品名
垂直式ミニゲル用コーム, 10 cm ワイド, size 1.5 mm × 10 wells
サイズ
1.5 mm × 10 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)