戻る
Vertical mini-gel Comb
Products
製品区分
gel combs (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
ウェル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
C4701
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
表示
価格を表示
C4551
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells