Merck
SLW1170/04SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1170/04SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck35 mm I.D.
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1170/04SC
H
155 mm
本体 直径
85 mm
キャパシティ
250 mL
ネック内径
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)