Merck
SYNF150025
Synthware micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
別名:
Synthware F150025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
flat bottom flask
glass flask
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F150025
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNF150025-1EA4061832192420