Merck
Z177857
Sigma-Aldrich
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 18 cm
別名:
curved laboratory spatula, laboratory spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bel-Art H368060018
L
18 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
法的情報
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z177857-1EA4061832257280