アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
色
off-white
関連するカテゴリー
アプリケーション
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
法的情報
Product of SiKEMIA
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7712-10-1G:
SIK7712-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)