安全性情報
SIK7718-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H41ClNO3P
分子量:
385.95
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7718-10-1G:
SIK7718-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)