アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
InChI Key
PCFBANPBUNKXTI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11224-500MG:
QBD11224-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
QBD11224-25MG | |
QBD11224-500MG |