Merck
QBD10569
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H53F4N3O14
分子量:
791.78
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
特徴および利点
Azido-dPEG ®₁₂-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Jan Code
QBD10569-1000MG:
QBD10569-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)