Merck
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
別名:
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
166.22
Beilstein:
879360
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI Key
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P16605-VAR:
P16605-BULK:
P16605-100G:
P16605-5G:
P16605-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)