メーカー/製品名
Mettler-Toledo 30019823
詳細
- Mettler-Toledo SevenCompact™ uPlace™ electrode holder is an accessory for use with the pH meter.
- The electrode arm of the holder can be moved straight up and down and can be operated with one hand.
- Works more efficiently when compared to the traditional designs.
法的情報
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
uPlace is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)