Merck
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 8 electrodes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18509-0000
L × W × H
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
詳細
PP製ラックはオートクレーブ可能です(121°C)。直径20 mmまでの電極を4本ずつ2列に、計8本収納できます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)