Merck
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-メチルシクロペンタノン
99%
別名:
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C5H7(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M39709-VAR:
M39709-5G:
M39709-1G:
M39709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)