Merck
224340
Sigma-Aldrich
2-メチルベンゾフラン
96%
別名:
2-Methyl-1-benzofuran, 2-Methylbenzo[b]furan, 2-Methylcumarone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
2165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
197-198 °C (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
InChI Key
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メチルベンゾフランは、2-メチルクマロンとも呼ばれ、さまざまな有機化合物の合成に使用される化学中間体およびビルディングブロックです。また、フリーデル・クラフツアルキル化反応およびアシル化反応における基質としても作用します。
アプリケーション
2-メチルベンゾフランは、過酸化水素による接触酸化を介してエノール誘導体を合成する反応物質として使用できます
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
224340-VAR:
224340-5G:
224340-1G:
224340-250MG:
224340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xichao Chen et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(11), 2313-2323 (2014-02-21)
Taste and odor (T&O) problems in drinking water frequently occur because of many compounds present in the water, of which trans-1,10-dimethyl-trans-9-decalol (geosmin) and 2-methylisoborneol (MIB) are well-known. In this study, a fast and effective method was established for simultaneous determination