アッセイ
99%
bp
171 °C/11 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M25589-10KG:
M25589-100G:
M25589-BULK:
M25589-25G:
M25589-5KG:
M25589-5G:
M25589-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック