Merck
L286540
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H19N3O3S3
CAS番号:
分子量:
481.618
MDL番号: