certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42992-VAR:
42992N-BULK:
42992-250ML:
42992-250ML-BULK:
42992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック