製品名
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Biomaterials, 35(6) (2014)