Merck
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
別名:
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
詳細
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA4095-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JKA4095-1G4061833866887