About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24O7
CAS番号:
分子量:
304.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
alkyne
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
InChI Key
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
764167-VAR:
764167-10MG:
764167-25MG:
764167-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)