Merck
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-ヨードフェニル)酪酸
≥98%
別名:
4-ヨードベンゼンブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11IO2
CAS番号:
分子量:
290.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
InChI Key
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 不飽和アミノ酸を含むメタシクロファンおよびパラシクロファンの合成
  • 1-テトラロン類の合成に用いる分子内Friedel-Crafts反応
以下に関係する薬理活性の研究に関与します。
  • ヒト結腸直腸がん細胞におけるアポトーシス、増殖、およびヒトスンデアシラーゼ活性
  • 造影剤半減期の延長に用いるポータブルアルブミン結合剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I5634-BULK:
I5634-500MG:
I5634-1G:
I5634-5G:4548173990811
I5634-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)