安全性情報
GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
別名:
SJ653060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 858-267-84
サイズ
47 × 47 mm
厚さ
6 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF85826784-3EA:
GF85826784-4EA:
GF85826784-1EA:
GF85826784-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)