About This Item
実験式(ヒル表記法):
Tb
CAS番号:
分子量:
158.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 143-072-52
抵抗性
116 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
密度
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI Key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF14307252-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)