Merck
GF68781167
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
別名:
SI636810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 687-811-67
直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF68781167-1EA4061821160188