Merck
GF61322699
チタン
rod, 100mm, diameter 2mm, annealed, 99.6+%
別名:
チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.6%
形状
rod
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 613-226-99
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
L ×直径
100 mm × 2 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N