安全性情報
GF18750146
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 25 mm
別名:
SI633400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 187-501-46
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF18750146-2EA:
GF18750146-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)