Merck
GF80116950
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade mx002
別名:
ME316303
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 801-169-50
重量
200 g
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.