フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 692-976-87
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.125 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF69297687-10EA | 4061825016924 |
GF69297687-1EA | 4061825016931 |
GF69297687-20EA | 4061825016948 |
GF69297687-2EA | 4061825016955 |
GF69297687-5EA | 4061825016962 |