Key Documents
Z136735
Sigma-Aldrich
Ace 攪拌棒(polished)
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
glass
特徴
for flask size 0.5 ‑ 12 L
メーカー/製品名
Ace Glass 807514
直径× L
10 mm × 580 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)