Merck
Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
glass
詳細
With button
特徴
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 806803
直径× L
10 mm × 440 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)