Merck
Z154482
Ace 攪拌棒(polished)
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
glass
特徴
for flask size 0.5 ‑ 12 L
メーカー/製品名
Ace Glass 807523
直径× L
10 mm × 580 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z154482-1EA4061832347752