Merck
GF99211709
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 170 × 180 mm, natural
別名:
ME313411
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 992-117-09
サイズ
170 × 180 mm
厚さ
10 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.