Merck
GF31603115
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx560m
別名:
ME316306
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 316-031-15
重量
1000 g
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)