安全性情報
GF76023165
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
別名:
NB546010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 760-231-65
重量
100 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF76023165-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)