Merck
GF52663653
ニオブ
rod, 100mm, diameter 25mm, 99.9%
別名:
ニオブ, コロンビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nb
CAS番号:
分子量:
92.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 526-636-53
抵抗性
13-16 μΩ-cm, 20°C
L ×直径
100 mm × 25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI Key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF52663653-1EA:
試験成績書(COA)