安全性情報
GF74553161
Invar® - controlled expansion alloy
rod, 6.0 mm diameter, Fe64%/Ni36%, length 200 mm
別名:
FE027909
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 745-531-61
L
200 mm
直径
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF74553161-5EA:
GF74553161-1EA:
GF74553161-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)