Merck
GF55968216
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 100 mm
別名:
FE027909
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 559-682-16
L
100 mm
直径
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)